Learn More
1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15404447
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15404447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31806.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 927802-38-8
Formula molecolare C8H18N2O
Molecular Weight (g/mol) 158.245
Numero MDL MFCD09054770
InChI Key PDGPTNXEAQRUMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-methoxyethyl-1,4-diazepane, 1-2-methoxy-ethyl-1,4 diazepane
PubChem CID 19019833
IUPAC Name 1-(2-methoxyethyl)-1,4-diazepane
SMILES COCCN1CCCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine
Indice di rifrazione 1.4775
Quantità 250 mg
Numero UN UN2735
Peso formulazione 158.24
Percent Purity 95%