Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose, 99%
Codice prodotto. 10623372 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10623372
Marca: Thermo Scientific Chemicals 348880100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20031-21-4
Formula molecolare C8H14O5
Molecular Weight (g/mol) 190.2
Numero MDL MFCD00063295
InChI Key JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Sinonimo 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
PubChem CID 88338
IUPAC Name (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
Punto di fusione 68.0°C to 70.0°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore White
CAS max % 100.0
Punti di ebollizione 112.0°C to 114.0°C (0.1 mmHg)
Quantità 10 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Waxy Solid or Coarse Crystals and Chunks
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Beilstein 19, IV, 4834
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,dmf,chcl3,,acetone and ether
Peso formulazione 190.2
Percent Purity 99%