Learn More
1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, 98+%
Codice prodotto. p-3737220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10755781
Marca: Thermo Scientific Acros 131080050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643-79-8
Formula molecolare C8H6O2
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Numero MDL MFCD00003335
InChI Key ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC Name phthalaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54°C to 57°C
Colore White
Punti di ebollizione 83°C to 84°C (1.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 132°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H4(CHO)2
Quantità 5 g
Beilstein 07, 674
Indice di Merck 15, 7480
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Viscosità 2.3 mPa.s (65°C)
Peso formulazione 134.13
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde