Learn More
1,2-Propanediol, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-3737271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25mL
Codice prodotto. 10022910
Marca: Thermo Scientific Acros 220870250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Numero MDL MFCD00064272
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name 1,2-propandiolo
SMILES CC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Propanediol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -60.0°C
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 472
Indice di Merck 15, 7968
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosità 45 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Percent Purity 99+%
Grado Analisi
Forma fisica Viscous Liquid