Learn More
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol, Pure, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Jar
Vial
85-85-8
C15H11N3O
249.273
4071
RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
5376264
(1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
85-85-8
C15H11N3O
249.273
4071
RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
5376264
(1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Punto di fusione 138°C
Colore Red
Imballaggio Glass Jar
Quantità 5 g
Peso formulazione 249.27g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Piridilazo)-2-naftolo
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.