Learn More
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11458496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458496 50 g 50g
11324599 100 g 100g
11468496 250 g 250g
11334599 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11458496 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15947.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 554-95-0 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid is used for the preparation of plastic, man-madefiber, water soluble alkyl resin, plasticizer and medicament intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate, epoxy curing agent, plasticizers, adhesive and coating material. Further, it combines with para-hydroxypyridine to make a water-based gel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid is used for the preparation of plastic, man-madefiber, water soluble alkyl resin, plasticizer and medicament intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate, epoxy curing agent, plasticizers, adhesive and coating material. Further, it combines with para-hydroxypyridine to make a water-based gel.
Solubility
Soluble in water, ethanol and methanol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-95-0
Formula molecolare C9H6O6
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Numero MDL MFCD00002517
InChI Key QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
IUPAC Name benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Punto di fusione 374°C to 376°C
Punto d'infiammabilità 328°C (622°F)
Quantità 50 g
Beilstein 2053080
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol and methanol.
Peso formulazione 210.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid