Learn More
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10163581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10163581 5 g Glass Bottle 5g
10253661 50 g Plastic bottle 50g
10730585 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10163581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105350050
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid, 98%, C9H6O6, CAS Number-554-95-0, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, 5-carboxyisophthalic acid, chembl77562, ou36oo5mtn, trimesic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, unii-ou36oo5mtn, 500g | CAS: 554-95-0 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-95-0
Formula molecolare C9H6O6
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Numero MDL MFCD00002517
InChI Key QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
IUPAC Name benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 380.0°C
Punto d'infiammabilità >250°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H3(CO2H)3
Quantità 5 g
Beilstein 09, 978
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.6g/L (25°C)- 7.9g/L (50°C). Other solubilities: 1.24g/100g ethyl ether- 8g/100g methanol,0.46g/100g acetic acid- >20.00g/100g thf (25°C),1.88g/100g acetone- <0.01g/100g xylene (25°C),<0.01g/1
Peso formulazione 210.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.