Learn More
1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11466167
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11466167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25125.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175205-50-2
Formula molecolare C12H11Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 240.13
Numero MDL MFCD00084999
InChI Key PZQGRGDARNXLSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3,5-dichlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole, 1-3,5-dichlorophenyl-2,5-dimethylpyrrole, acmc-1ccua, 1h-pyrrole,1-3,5-dichlorophenyl-2,5-dimethyl
PubChem CID 10490192
IUPAC Name 1-(3,5-dichlorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
SMILES CC1=CC=C(C)N1C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Punto di fusione 78°C to 80°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 240.13
Percent Purity 97%