Learn More
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene, 97%
Descrizione
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene is used as a building block for metal organic frameworks, which is a 3D-microporous material and finds applications in gas adsorption and separation technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene is used as a building block for metal organic frameworks, which is a 3D-microporous material and finds applications in gas adsorption and separation technologies.
Solubility
Soluble in tetrahydrofuran.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, metals, amines, strong acids, acid chlorides, alcohols, peroxides, permanganates, strong reducing agents, soluble carbonates, phosphates, phosphorus halides and hydroxides.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene |
| Punto di fusione | 322°C to 327°C |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in tetrahydrofuran. |
| Peso formulazione | 438.43 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene