Learn More
1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Codice prodotto. p-4509652 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10102774
Marca: Thermo Scientific Acros 426542500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 17766-26-6 | C3N3Na3S3 | 243.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17766-26-6
Formula molecolare C3N3Na3S3
Molecular Weight (g/mol) 243.22
InChI Key YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium
PubChem CID 66735895
IUPAC Name sodium;1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt
Punto di fusione -3°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mL
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Viscosità 1.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 243.22
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water