Learn More
1,3,5-Triazine, 97%
Codice prodotto. 11303836
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11303836
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16911.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 290-87-9 | C3H3N3 | 81.08 g/mol
1,3,5-Triazine is a useful replacement for HCN in the Gattermann reaction for the synthesis of aromatic aldehydes. It reacts with nucleophiles, e.g. amines, which is utilized in quinazoline synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3,5-Triazine is a useful replacement for HCN in the Gattermann reaction for the synthesis of aromatic aldehydes. It reacts with nucleophiles, e.g. amines, which is utilized in quinazoline synthesis.
Solubility
Soluble in ethanol (50 mg/ml), and methanol (100 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. It is hygroscopic in nature. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 290-87-9
Formula molecolare C3H3N3
Molecular Weight (g/mol) 81.08
Numero MDL MFCD00006044
InChI Key JIHQDMXYYFUGFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-triazine, sym-triazine, cyanidine, vedita 250, unii-8b5f4cm81e, vedita, 1,5-triazine, hydrogen cyanide trimer, acmc-209h6t
PubChem CID 9262
ChEBI CHEBI:30259
IUPAC Name 1,3,5-triazine
SMILES C1=NC=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Triazine
Punto di fusione 77°C to 83°C (decomposition)
Densità 1.38
Punti di ebollizione 114°C
Quantità 1 g
Beilstein 104790
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol (50mg/ml),and methanol (100mg/ml).
Peso formulazione 81.08
Percent Purity 97%