Learn More
1,3,5-Triformylbenzene, 98%
Codice prodotto. 11954781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11954781
Marca: Thermo Scientific Acros 446550010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3163-76-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3163-76-6
Formula molecolare C9H6O3
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Numero MDL MFCD00182470
InChI Key AEKQNAANFVOBCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-benzenetricarboxaldehyde, 1,3,5-triformylbenzene, trimesaldehyde, 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, benzene-1,3,5-tricarboxaldehyde, trimesic formaldehyde, 1,3,5-triformyl benzene, bzoh31, aekqnaanfvobcu-uhfffaoysa
PubChem CID 2747968
IUPAC Name benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
SMILES O=CC1=CC(C=O)=CC(C=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3, 5-Triformylbenzene
Punto di fusione 156.0°C to 158.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3,5-Triformylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.