Learn More
1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane, 97%
Codice prodotto. 11319325
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11319325
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16680.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2374-14-3 | C12H21F9O3Si3 | 468.538 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2374-14-3
Formula molecolare C12H21F9O3Si3
Molecular Weight (g/mol) 468.538
Numero MDL MFCD00054667
InChI Key URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer
PubChem CID 75410
IUPAC Name 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F
Specifica
Punti di ebollizione 135°C (22mmHg)
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
Punto di fusione 34°C to 36°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1809096
Peso formulazione 468.54
Percent Purity 97%
Densità 1.24