Learn More
1,3-Benzenedisulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11466956
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11466956
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24044.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 585-47-7 | C6H4Cl2O4S2 | 275.11 g/mol
1,3-Benzenedisulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Benzenedisulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in DMSO and methanol. Reacts with water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, bases, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-47-7
Formula molecolare C6H4Cl2O4S2
Molecular Weight (g/mol) 275.11
Numero MDL MFCD00041879
InChI Key ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-benzenedisulfonyl chloride, benzene-1,3-disulfonyl dichloride, 1,3-benzenedisulfonyl dichloride, m-benzenedisulfonyl chloride, m-benzenedisulfonyl dichloride, m-phenylenedisulfonyl chloride, 1,3-benzenedisulfonyldichloride, 3-chlorosulfonylbenzenesulfonyl chloride, benzene-1,3-di sulphonyl chloride, acmc-209m5a
PubChem CID 96240
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Benzenedisulfonyl chloride
Punto di fusione 58°C to 60°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1118508
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO and methanol. Reacts with water.
IUPAC Name benzene-1,3-disulfonyl dichloride
Peso formulazione 275.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Benzenedisulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,3-Benzenedisulfonyl dichloride