Learn More
1,3-Cyclohexadiene, 96%, stab. with 0.1% BHT
Codice prodotto. 11403997
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11403997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19394.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,3-Cyclohexadiene is used as a hydrogen donor in transfer hydrogenation. It is used in the conversion to benzene. It is useful in the study of proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Cyclohexadiene is used as a hydrogen donor in transfer hydrogenation. It is used in the conversion to benzene. It is useful in the study of proteomics research.
Solubility
Slightly miscible with methanol. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store in a cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-57-4
Formula molecolare C6H8
Molecular Weight (g/mol) 80.13
Numero MDL MFCD00001532
InChI Key MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
IUPAC Name cyclohexa-1,3-diene
SMILES C1CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Cyclohexadiene
Nota nome stabilized with 0.1% BHT
Punto di fusione -89°C
Densità 0.847
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
Punto d'infiammabilità −8°C (−144°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 506024
Informazioni di solubilità Slightly miscible with methanol. Immiscible with water.
Peso formulazione 80.13
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Cyclohexadiene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,3-Cyclohexadiene