Learn More
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10570902 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10570902
Marca: Thermo Scientific Acros 355090050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22094-18-4
Formula molecolare C5H10Br2O2
Molecular Weight (g/mol) 261.94
Numero MDL MFCD00051792
InChI Key CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
PubChem CID 2734196
IUPAC Name 1,3-dibromo-2,2-dimethoxypropane
SMILES COC(CBr)(CBr)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dibromo-2, 2-dimethoxypropane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65°C to 68°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 261.94
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder