Learn More
1,3-Difluorobenzene, 99+%
Codice prodotto. 10182950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
Codice prodotto. 10182950
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-18-9
Formula molecolare C6H4F2
Molecular Weight (g/mol) 114.10
Numero MDL MFCD00000327
InChI Key UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
IUPAC Name 1,3-difluorobenzene
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Difluorobenzene
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -59°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 83°C
Punto d'infiammabilità 2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4F2
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.439
Quantità 25 mL
Beilstein 05, I, 108
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,dmf,,2-propanol and methylene chloride
Peso formulazione 114.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Difluorobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.