Learn More
1,3-Difluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 11446987
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11446987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14387.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
It is used in the laser induced fluorencence matrix study of 1,3-difluorobenzene radical cation. It is also used synthesis of 1,2,3-triazole containing fluconazole analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the laser induced fluorencence matrix study of 1,3-difluorobenzene radical cation. It is also used synthesis of 1,2,3-triazole containing fluconazole analogues.
Solubility
Soluble in water at 20°C 1.1g/L.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-18-9
Formula molecolare C6H4F2
Molecular Weight (g/mol) 114.10
Numero MDL MFCD00000327
InChI Key UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
IUPAC Name 1,3-difluorobenzene
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Difluorobenzene
Punto di fusione -59°C
Densità 1.16
Punti di ebollizione 82°C to 83°C
Punto d'infiammabilità 2°C (36°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 10 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1904537
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C 1.1g/L.
Peso formulazione 114.09
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Difluorobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,3-Difluorobenzene