Learn More
1,3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 10183481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10183481
Marca: Thermo Scientific Acros 298080010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 41100-52-1 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41100-52-1
Formula molecolare C12H22ClN
Molecular Weight (g/mol) 215.77
Numero MDL MFCD00214336
InChI Key LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
PubChem CID 181458
ChEBI CHEBI:64323
IUPAC Name 3,5-dimethyladamantan-1-amine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,5897
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 215.77
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Powder