Learn More
1,3-Dimethylbarbituric acid, 99% (dry wt.), water <6%
Codice prodotto. 11404674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11404674 1000 g 1000g
11414674 50 g 50g
11424674 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11404674 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13692.0B
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156.141 g/mol
1,3-Dimethylbarbituric acid is used as a catalyst in the Knoevenagel condensation of a series of aromatic aldehydes. It is also used in the synthesis of 5-aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives and enantioselective synthesis of isochromene pyrimidinedione derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 769-42-6
Formula molecolare C6H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 156.141
Numero MDL MFCD00006675
InChI Key VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione
PubChem CID 69860
IUPAC Name 1,3-dimethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dimethylbarbituric acid
Punto di fusione 121°C to 123°C
Quantità 1000 g
Forma fisica Crystalline Powder
Note percentuale saggio (dry weight)
Beilstein 139810
Peso formulazione 156.14
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) water <6%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylbarbitur