Learn More
1,3-Dimethylbarbituric acid, 99% (dry wt.), water <6%
Descrizione
1,3-Dimethylbarbituric acid is used as a catalyst in the Knoevenagel condensation of a series of aromatic aldehydes. It is also used in the synthesis of 5-aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives and enantioselective synthesis of isochromene pyrimidinedione derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dimethylbarbituric acid |
| Punto di fusione | 121°C to 123°C |
| Quantità | 250 g |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Note percentuale saggio | (dry weight) |
| Beilstein | 139810 |
| Peso formulazione | 156.14 |
| Percent Purity | 99% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | water <6% |
Sicurezza e movimentazione
- 1,3-Dimethylbarbituric acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylbarbituric acid