Learn More
1,3-diolein, ∼99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11491032 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Codice prodotto. 11491032
Marca: MP Biomedicals 0219515210
Identificatori chimici
CAS 2465-32-9
Formula molecolare C39H72O5
Molecular Weight (g/mol) 621
Numero MDL MFCD00042913
InChI Key DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Sinonimo 1,3-diolein, 1,3-dioleoylglycerol, glycerol 1,3-dioleate, unii-erf7s0xx7k, 2-hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, erf7s0xx7k, diacylglycerol 18:1/0:0/18:1, 9-octadecenoic acid z-, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ester, capmul mpgo, caprol mpgo
PubChem CID 5497165
ChEBI CHEBI:75735
IUPAC Name [2-hydroxy-3-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-diolein
Colore Colorless
Densità 0.934g/cm3 (L)
Intervallo percentuale saggio ∽ 99%
Quantità 10 mg
Peso formulazione 621
Percent Purity 0.994
Forma fisica Frozen Liquid