Learn More
1,3-Dioxolane, 99.5+%, pure, stabilized
Codice prodotto. p-3736365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
Codice prodotto. 10227560
Marca: Thermo Scientific Acros 299480010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-06-0, 128-37-0
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00003207
InChI Key WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC Name 2,6-Di-terz-butil-4-metilfenolo
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dioxolane
Nota nome Stabilized
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione -95°C
Colore White
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 74.0°C to 75.0°C
Punto d'infiammabilità −6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4010
Quantità 1 L
Beilstein 19, 2
Fieser 14,281
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Stabilizzatore 75ppm BHT max.
Viscosità 0.66 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 99.5+%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.