Learn More
1,3-Diphenylacetone, 99%
Codice prodotto. 10051070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10051070
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-04-5
Formula molecolare C15H14O
Molecular Weight (g/mol) 210.28
Numero MDL MFCD00004795
InChI Key YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC Name 1,3-diphenylpropan-2-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Diphenylacetone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30.0°C to 34.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 330.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2COCH2C6H5
Quantità 100 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble ethanol, diethyl ether, petroleum ether
Peso formulazione 210.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass or Liquid