Learn More
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97%
Codice prodotto. 10091620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10091620
Marca: Thermo Scientific Acros 147580050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5471-63-6
Formula molecolare C20H14O
Molecular Weight (g/mol) 270.32
Numero MDL MFCD00005931
InChI Key ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
PubChem CID 21649
IUPAC Name 1,3-diphenyl-2-benzofuran
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Diphenylisobenzofuran
Nota nome 99+%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129.0°C to 133.0°C
Colore Yellow to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, 87
Fieser 01,342; 02,178; 04,209
Peso formulazione 270.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid or Needles