Learn More
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone), Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Descrizione
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| CAS | 121-71-1 |
| Nomi componenti o analita | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H8 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), Etilefrine Imp. E (EP), 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Hydroxyacetophenone, Etilefrine Hydrochloride Impurity E, Etilefrine Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC Name | 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone |
| Vedi altri risultati |