Learn More
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 11479430
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11479430
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50290.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5317-32-8 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5317-32-8
Formula molecolare C7H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 144.22
Numero MDL MFCD00023132
InChI Key LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperazin-1-yl propan-1-ol, 1-piperazinepropanol, 1-3-hydroxypropyl piperazine, 1-3-hydroxypropyl-piperazine, piperazin-1-ylpropanol, 3-1-piperazinyl-1-propanol, 1-3-hydroxypropyl-4-piperazine, hydroxypropyl-piperazin, acmc-20a7ij, piperazin-1-ylpropan-ol
PubChem CID 79207
IUPAC Name 3-piperazin-1-ylpropan-1-ol
SMILES OCCCN1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Punto di fusione 48°C to 52°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 144.22
Percent Purity 98%