Learn More
1,3-Indanedione, 97%
Codice prodotto. 11464873
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11464873
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12206.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 606-23-5 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
Solubility
Soluble in ethanol, ether, benzene, slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 606-23-5
Formula molecolare C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.145
Numero MDL MFCD00003779
InChI Key UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
IUPAC Name indene-1,3-dione
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Indanedione
Punto di fusione 128°C to 132°C
Densità 1.37
Quantità 5 g
Beilstein 1210061
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water.
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Indanedione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1H-Indene-1,3(2H)-dione