Learn More
1,3-Indanedione, 97%
Codice prodotto. 10366850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10366850
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 606-23-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 606-23-5
Formula molecolare C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.15
InChI Key UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
IUPAC Name indene-1,3-dione
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Indanedione
Punto di fusione 129.0°C to 132.0°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 07,694
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Indanedione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/