Learn More
1,3-Thiazol-5-ylmethylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10342145
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10342145
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO08602DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 131052-46-5
Formula molecolare C4H7ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 150.62
Numero MDL MFCD06738808
InChI Key WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, 5-aminomethylthiazole hcl, c-thiazol-5-yl-methylamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, thiazole-5-methylamine hcl, 5-aminomethylthiazole hydrochloride, 5-thiazol-methylamine hydrochloride, thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethylamine hydrochloride, 5-thiazolemethanamine hydrochloride
PubChem CID 17750968
SMILES [H+].[Cl-].NCC1=CN=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Thiazol-5-ylmethylamine di-hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 1,3-thiazol-5-ylmethanamine;hydrochloride
Peso formulazione 187.09
Percent Purity 97%