Learn More
1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine, 98%
Codice prodotto. 15436577
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15436577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33726.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 247234-41-9 | C11H16N4O | 220.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 247234-41-9
Formula molecolare C11H16N4O
Molecular Weight (g/mol) 220.28
Numero MDL MFCD11986905
InChI Key ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
PubChem CID 10176830
IUPAC Name 2-(4-morpholin-4-ylphenyl)guanidine
SMILES NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Punto di fusione ∼220°C (decomposition)
Densità 1.309
Quantità 1 g
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 98%