Learn More
1,4-Benzenediacrylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15478789
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15478789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01141.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16323-43-6
Formula molecolare C12H10O4
Molecular Weight (g/mol) 218.208
Numero MDL MFCD00002698
InChI Key AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Sinonimo 1,4-benzenediacrylic acid, 1,4-phenylenediacrylic acid, p-phenylenediacrylic acid, p-benzenediacrylic acid, unii-0f7e4o8q8y, 3,3'-1,4-phenylene bis-2-propenoic acid, 3,3'-p-phenylene diacrylic acid, 2e-3-4-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl phenyl prop-2-enoic acid, 2'e-3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid
PubChem CID 759280
IUPAC Name (E)-3-[4-[(E)-2-carboxyethenyl]phenyl]prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Benzenediacrylic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 25 g
Beilstein 2579464
Peso formulazione 218.21
Percent Purity 98%