Learn More
1,4-benzodioxane-6-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10766915
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10766915
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00011DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester
CAS 517874-21-4
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C14H19BO4
Numero MDL MFCD05663890
Quantità 1 g
Sinonimo 2-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,4-benzodioxane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrobenzo-1,4-dioxoline, amtb908, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid, pinacol ester, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine
InChI Key WIIBAHCYWOUFRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCCO3
IUPAC Name 2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molecular Weight (g/mol) 262.112
PubChem CID 2760592
Peso formulazione 262.11
Percent Purity 97%