Learn More
1,4-Benzodioxane-6-sulfonyl chloride
Codice prodotto. 15404287
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15404287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31670.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 63758-12-3 | C8H7ClO4S | 234.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63758-12-3
Formula molecolare C8H7ClO4S
Molecular Weight (g/mol) 234.65
Numero MDL MFCD02677681
InChI Key JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulphonylchloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-benzo-1,4-dioxane, 1,4-benzodioxin-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-6-sulfonyl chloride, 1,4-benzodioxin-6-sulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-ylchlorosulfone, 6-chlorosulphonyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2776169
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Benzodioxane-6-sulfonyl chloride
Punto di fusione 65°C to 67°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 234.66