Learn More
1-(4-Biphenylyl)ethanol, 98%
Codice prodotto. 11321947
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11321947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07543.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3562-73-0 | C14H14O | 198.265 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3562-73-0
Formula molecolare C14H14O
Molecular Weight (g/mol) 198.265
Numero MDL MFCD00016859
InChI Key GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-biphenylyl ethanol, 4-1-hydroxyethyl biphenyl, 1-biphenyl-4-yl ethanol, diascleril, difencol, drucoles, 1-4-phenylphenyl ethanol, 1-4-biphenyl ethanol, 4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol
PubChem CID 96176
IUPAC Name 1-(4-phenylphenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Biphenylyl)ethanol
Punto di fusione 94°C to 99°C
Quantità 10 g
Beilstein 2044710
Peso formulazione 198.27
Percent Purity 98%