Learn More
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2694945
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10009231
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC18608CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 58419-69-5
Formula molecolare C9H8BrN3
Molecular Weight (g/mol) 238.088
Numero MDL MFCD04113600
InChI Key NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl, 1-4-bromomethylphenyl-1h-1,2,4-triazole, zlchem 1040, 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazol, 1-4-bromomethyl-phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromo-methyl phenyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 2776489
IUPAC Name 1-[4-(bromomethyl)phenyl]-1,2,4-triazole
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)N2C=NC=N2
Specifications
Materiale o nome chimico 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1, 2, 4-triazole hydrobromide hydrate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 319
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-¢4-(Bromomethyl)phenyl!-1H-1,2,4-triazole hydrobromide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.