Learn More
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one, Thermo Scientific™
Product Code. 10181082
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
Product Code. 10181082
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00596DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 3343-45-1
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.046
Numero MDL MFCD00174275
InChI Key FGROGLJVXNYNQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethan-1-one, ethanone,1-4-bromophenyl-2-hydroxy, 1-4-bromophenyl-2-hydroxy-1-ethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethane-1-one, p-bromphenacylalkohol, zlchem 616, bromophenylhydroxyethanone, p-bromo-a-hydroxy acetophenone, 4-bromobenzoyl methanol
PubChem CID 520633
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)-2-hydroxyethanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CO)Br
Specifications
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare BrC6H4C(O)CH2OH
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.05
Percent Purity 97%