Learn More
1-(4-Bromophenyl)octane, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(4-Bromophenyl)octane |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | BrC6H4(CH2)7CH3 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 269.22 |
| Percent Purity | 97% |