Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 10723561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10723561
Marca: Thermo Scientific Acros 170760050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 58880-37-8 | C13H14ClO2 | 237.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58880-37-8
Formula molecolare C13H14ClO2
Molecular Weight (g/mol) 237.70
Numero MDL MFCD00019350
InChI Key UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 100873
SMILES [O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Punto di fusione 150°C to 156°C
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
Colore Gray
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Powder and Granules
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare ClC6H4(C6H10)COOH
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Peso formulazione 238.71
Percent Purity 95%