Learn More
1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]acetone, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245864 5 g Amber Glass Bottle 5g
10061794 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10245864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01166DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5000-48-6
Formula molecolare C9H9ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 232.68
Numero MDL MFCD00018663
InChI Key BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)sulfonylpropan-2-one
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]acetone
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 232.68
Percent Purity 97%