Learn More
1,4-Diaminobutane, 98+%
Codice prodotto. 11449227
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11449227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21316.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
Solubility
Soluble in ether and alcohol.
Notes
Incompatible with acids, strong oxidizing agents, aldehydes, acid anhydrides and acid chlorides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-60-1
Formula molecolare C4H12N2
Molecular Weight (g/mol) 88.154
Numero MDL MFCD00008235
InChI Key KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC Name butane-1,4-diamine
SMILES C(CCN)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diaminobutane
Punto di fusione 25°C to 28°C
Densità 0.877
Punti di ebollizione 158°C to 160°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Formula lineare H2N(CH2)4NH2
Indice di rifrazione 1.4569
Quantità 25 g
Numero UN UN2928
Beilstein 605282
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Indice di Merck 14,7947
Informazioni di solubilità Soluble in ether and alcohol.
Peso formulazione 88.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Diaminobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetramethylenediamine