Learn More
1,4-Dicyanobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10315750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
5mL
Codice prodotto. 10315750
Marca: Thermo Scientific 113832500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-69-3
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00001975
InChI Key BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC Name hexanedinitrile
SMILES C(CCC#N)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dicyanobutane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 1.0°C to 3.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 295.0°C
Punto d'infiammabilità 163°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NC(CH2)4CN
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Quantità 250 mL
Beilstein 02, 653
Indice di Merck 15, 152
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Viscosità 5.8 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dicyanobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.