Learn More
1,4-Diethoxybenzene, 98%
Codice prodotto. 11438336
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11438336
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15385.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 122-95-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-95-2
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00015146
InChI Key VWGNFIQXBYRDCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, 1,4-diethoxy, p-diethoxybenzene, hydroquinone diethyl ether, benzene, p-diethoxy, diethoxybenzene, 1,4-diethoxy-benzen, benzene,4-diethoxy, 1,4-diethoxybenzol, hydroquinonedlethylether, acmc-209ans
PubChem CID 67150
IUPAC Name 1,4-diethoxybenzene
SMILES CCOC1=CC=C(OCC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diethoxybenzene
Punto di fusione 69°C to 71°C
Punti di ebollizione 245°C to 248°C
Quantità 25 g
Beilstein 2044373
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 98%