Learn More
1,4-Diiodobenzene, 98%
Codice prodotto. 11418246
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11418246
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15335.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329.907 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-38-4
Formula molecolare C6H4I2
Molecular Weight (g/mol) 329.907
Numero MDL MFCD00001054
InChI Key LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
PubChem CID 12208
IUPAC Name 1,4-diiodobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1I)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diiodobenzene
Punto di fusione 128°C to 132°C
Punti di ebollizione 285°C
Quantità 25 g
Beilstein 1904546
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 329.91
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Diiodobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Diiodobenzene