Learn More
(1,4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Sinonimo | 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methylamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanamine, 1-1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine |
Peso formulazione | 143.23 |
Percent Purity | 97% |