Learn More
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 98%
Codice prodotto. p-121216 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10489480
Marca: Thermo Scientific Acros 176370100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 177-11-7 | C7H14NO2 | 144.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 177-11-7
Formula molecolare C7H14NO2
Molecular Weight (g/mol) 144.19
Numero MDL MFCD00005976
InChI Key KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
PubChem CID 67435
IUPAC Name 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
SMILES C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 108.0°C to 110.0°C (26.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4809 to 1.4829
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.11
Peso formulazione 143.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxa-8-azaspiro¢4.5!decane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.