Learn More
1,4-Dioxane 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Dioxane |
| CAS | 123-91-1 |
| Nomi componenti o analita | 1,4-Dioxane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H8 O2 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | p-Dioxane (8CI), 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane, 1,4-Dioxan, 1,4-Dioxin, tetrahydro-, Diethylene dioxide, Diethylene ether, Diethylene oxide, Dioxan, Dioxane, Dioxyethylene ether, NE 220, NSC 8728, p-Dioxan |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2 |
| SMILES | C1COCCO1 |
| Vedi altri risultati |