Learn More
1,4-Dioxane, 99+%, ACS reagent, stabilized, meets the requirements of Reag.Ph.Eur.
Codice prodotto. p-217137 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10687561
Marca: Thermo Scientific Acros 408825000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-91-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dioxane
Punto di fusione 12.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 1.0340g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4205 to 1.4220
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 1.034
Acido titolabile 0.0016 meq/g max.
Viscosità 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,333
Indice di Merck 15, 3328
Peso formulazione 88.11
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Dioxane