Learn More
1,4-Dioxane, ACS reagent, Honeywell™
Codice prodotto. 15645070
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 15645070
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 3604812.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane
CAS 123-91-1
Densità 1.034g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.22
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 356°F
Formula molecolare C4H8O2
Numero MDL MFCD00006571
Pressione del vapore 27 mmHg (20°C), 40 mmHg (25°C)
Numero UN UN1165
Beilstein 102551
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
IUPAC Name 1,4-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.