Learn More
1,4-Dithio-DL-threitol, 98%
Codice prodotto. 11482458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11482458 5 g 5g
11472458 1 g 1g
11492458 25 g 25g
3 options
Codice prodotto. 11482458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15797.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent in preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent in preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
Solubility
Soluble in water, ethanol, chloroform, diethyl ether, acetone, ether and ethyl acetate.
Notes
Air sensitive and hygroscopic. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents, reducing agents and alkalies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12-3-3483
Formula molecolare C4H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Numero MDL MFCD00004877
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC Name (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dithio-DL-threitol
Punto di fusione 40°C to 43°C
Punti di ebollizione 125°C to 130°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Beilstein 1719757
Sensibilità Air sensitive
Indice di Merck 14,3376
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,chloroform,diethyl ether,acetone,ether and ethyl acetate.
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dithio-DL-threitol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Dithio-DL-threitol